Stampa…
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Rasagiline, (1R)-N-prop-2-ynylindan-1-amine
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 EUR
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,2383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00866571
CAS Number: 136236-51-6