Stampa…
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
OR953477-1G OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA 93.1 EUR
APOSOR953477-1G APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,1739 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656138
CAS Number: 1634-34-0