Stampa…
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953473-1G OR953473-5G
APOSOR953473-1GEA 168 EUR
APOSOR953473-1G APOSOR953473-5G
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Isopropyl-2-pyridyl ketone
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00778577
CAS Number: 59576-30-6