Stampa…
4-Methylisatin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1H-indole-2,3-dione
OR953472-1G OR953472-250MG
APOSOR953472-1GEA 632 EUR
APOSOR953472-1G APOSOR953472-250MG
4-Methylisatin 95%
4-Methylisatin
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463404
CAS Number: 1128-44-5