Stampa…
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 71.3 EUR
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04122505
CAS Number: 7126-57-0