Stampa…
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-formyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR953463-1G OR953463-250MG
APOSOR953463-1GEA 118 EUR
APOSOR953463-1G APOSOR953463-250MG
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03768340
CAS Number: 179692-09-2