Stampa…
Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953424-1G OR953424-5G
APOSOR953424-1GEA 0 EUR
APOSOR953424-1G APOSOR953424-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013241
CAS Number: 38430-55-6