Stampa…
1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
OR953402-1G OR953402-5G
APOSOR953402-1GEA 82.9 EUR
APOSOR953402-1G APOSOR953402-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683380
CAS Number: 3205-25-2