Stampa…
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 435 EUR
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996156
CAS Number: 180741-46-2