Stampa…
2-Phenoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953387-1G OR953387-5G
APOSOR953387-1GEA 161 EUR
APOSOR953387-1G APOSOR953387-5G
2-Phenoxybenzonitrile 98%
2-Phenoxybenzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Peso molecolare: 195,2167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271960
CAS Number: 6476-32-0