Stampa…
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 105 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05191945
CAS Number: 23459-38-3