Stampa…
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR953373-1G OR953373-5G
APOSOR953373-1GEA 150 EUR
APOSOR953373-1G APOSOR953373-5G
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975127
CAS Number: 7197-01-5