Stampa…
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
OR953363-25G OR953363-5G
APOSOR953363-25GEA 171 EUR
APOSOR953363-25G APOSOR953363-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234332
CAS Number: 81452-54-2