Stampa…
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe.HCl, Methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe·HCl
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 71.3 EUR
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 153,6 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214247
CAS Number: 15028-41-8