Stampa…
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 864 EUR
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
4-(2-Thienyl)butyric acid
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005463
CAS Number: 4653-11-6