Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-Pyrazolyl)-1-propanol
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 90.2 EUR
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03727229
CAS Number: 180741-37-1