Stampa…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953326-1G OR953326-5G
APOSOR953326-1GEA 78.6 EUR
APOSOR953326-1G APOSOR953326-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,2050 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037879
CAS Number: 69947-09-7