Stampa…
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR953324-1G OR953324-5G
APOSOR953324-1GEA 219 EUR
APOSOR953324-1G APOSOR953324-5G
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464845
CAS Number: 16328-62-4