Stampa…
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate
OR953268-10G OR953268-1G OR953268-5G
APOSOR953268-10GEA 108 EUR
APOSOR953268-10G APOSOR953268-1G APOSOR953268-5G
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₂S
Peso molecolare: 191,6353 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703267
CAS Number: 81449-93-6