Stampa…
Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953239-1G OR953239-5G
APOSOR953239-1GEA 198 EUR
APOSOR953239-1G APOSOR953239-5G
Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-4-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953488
CAS Number: 34231-77-1