Stampa…
3-Aminopiperidin-2-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone, 2-Amino-delta-valerolactam
OR953224-1G OR953224-25G OR953224-5G OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA 61.1 EUR
APOSOR953224-1G APOSOR953224-25G APOSOR953224-5G APOSOR953224-0.8G
3-Aminopiperidin-2-one 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Formula: C5H10N2O
Peso molecolare: 114,1457 g/mol
Punto di ebollizione: 125…135 °C
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06809610
CAS Number: 1892-22-4
Visualizza i codici
Purity 96%