Stampa…
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 168 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Formula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038676
CAS Number: 126264-49-1