2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953205-25G
OR953205-5G
APOSOR953205-25GEA
364
EUR
APOSOR953205-25G
APOSOR953205-5G
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈Cl₂O Peso molecolare: 191,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021861 CAS Number: 1475-12-3 |