Stampa…
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953192-1G OR953192-5G
APOSOR953192-1GEA 61.1 EUR
APOSOR953192-1G APOSOR953192-5G
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016853
CAS Number: 53066-19-6