Stampa…
3-Ethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953182-100G OR953182-25G OR953182-5G
APOSOR953182-100GEA 518 EUR
APOSOR953182-100G APOSOR953182-25G APOSOR953182-5G
3-Ethylaniline 95%
3-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007818
CAS Number: 587-02-0