Stampa…
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 754 EUR
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01755876
CAS Number: 28920-67-4