Stampa…
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953155-10G OR953155-1G OR953155-5G
APOSOR953155-10GEA 415 EUR
APOSOR953155-10G APOSOR953155-1G APOSOR953155-5G
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956024
CAS Number: 5028-23-9