Stampa…
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953133-10G OR953133-1G OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA 95.7 EUR
APOSOR953133-10G APOSOR953133-1G APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Formula: C₄H₁₀O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01696727
CAS Number: 2058-49-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III