N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Boc-4-(Fmoc-amino)-piperidine-4-carboxylic acid, N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
OR953106-1G
OR953106-500MG
OR953106-5G
APOSOR953106-1GEA
257
EUR
APOSOR953106-1G
APOSOR953106-500MG
APOSOR953106-5G
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₂₆H₃₀N₂O₆ Peso molecolare: 466,534 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318741 CAS Number: 183673-66-7 |