3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953062-1G
OR953062-5G
APOSOR953062-1GEA
55.1
EUR
APOSOR953062-1G
APOSOR953062-5G
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01822327 CAS Number: 89532-73-0 |