Stampa…
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953037-1G OR953037-250MG
APOSOR953037-1GEA 517 EUR
APOSOR953037-1G APOSOR953037-250MG
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine
Formula: C₁₀H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374481
CAS Number: 503417-30-9