Stampa…
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrophenylacetate
OR953022-10G OR953022-1G OR953022-5G
APOSOR953022-10GEA 851 EUR
APOSOR953022-10G APOSOR953022-1G APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669939
CAS Number: 10268-12-9