Stampa…
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 330 EUR
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797159
CAS Number: 22990-34-7