Stampa…
2-Phenylisobutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952994-100G OR952994-500G
APOSOR952994-100GEA 0 EUR
APOSOR952994-100G APOSOR952994-500G
2-Phenylisobutyric acid 98%
2-Phenylisobutyric acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014332
CAS Number: 826-55-1