Stampa…
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952993-10G OR952993-25G OR952993-5G
APOSOR952993-10GEA 0 EUR
APOSOR952993-10G APOSOR952993-25G APOSOR952993-5G
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl-2-oxobutanoate
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093092
CAS Number: 3952-66-7