Stampa…
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952969-1G OR952969-250MG OR952969-5G
APOSOR952969-1GEA 723 EUR
APOSOR952969-1G APOSOR952969-250MG APOSOR952969-5G
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
5-Methoxyisoxazol-3-amine
Formula: C4H6N2O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 32326-25-3