Stampa…
Boc-D-Alanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 74.1 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063123
CAS Number: 7764-95-6