Stampa…
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 102 EUR
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017523
CAS Number: 104175-24-8