Stampa…
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952913-1G OR952913-5G
APOSOR952913-1GEA 0 EUR
APOSOR952913-1G APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08702763
CAS Number: 96835-17-5