Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Beta-tetralone
OR952909-100G OR952909-25G OR952909-5G
APOSOR952909-100GEA 502 EUR
APOSOR952909-100G APOSOR952909-25G APOSOR952909-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001727
CAS Number: 530-93-8