Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
OR952866-10G OR952866-1G OR952866-25G
APOSOR952866-10GEA 314 EUR
APOSOR952866-10G APOSOR952866-1G APOSOR952866-25G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881451
CAS Number: 166176-45-0