Stampa…
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
OR952849-100G OR952849-25G OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA 205 EUR
APOSOR952849-100G APOSOR952849-25G APOSOR952849-500G
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002290
CAS Number: 51863-60-6