Stampa…
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoxazole
OR952811-1G OR952811-25G OR952811-5G
APOSOR952811-1GEA 147 EUR
APOSOR952811-1G APOSOR952811-25G APOSOR952811-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Peso molecolare: 168,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01664218
CAS Number: 52112-68-2