4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR952757-1G
OR952757-25G
OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA
27.7
EUR
APOSOR952757-1G
APOSOR952757-25G
APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₅H₅BrN₂O₂ Punto di fusione: 200…220 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00463988 CAS Number: 84547-86-4 |