Stampa…
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952731-1G OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA 364 EUR
APOSOR952731-1G APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05270868
CAS Number: 691363-31-2