8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952727-1G
OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA
209
EUR
APOSOR952727-1G
APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formula:
C₁₀H₉ClO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06796577 CAS Number: 68449-32-1 |