Stampa…
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952720-1G OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA 227 EUR
APOSOR952720-1G APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175950
CAS Number: 84545-14-2