Stampa…
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 98.8 EUR
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 56…57 °C/0,075mmHg
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042840
CAS Number: 62462-05-9