Stampa…
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-2-methylpropionic Acid
OR952689-1G OR952689-5G OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA 82.9 EUR
APOSOR952689-1G APOSOR952689-5G APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07787581
CAS Number: 13836-62-9