Stampa…
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952663-100MG OR952663-250MG
APOSOR952663-100MGEA 323 EUR
APOSOR952663-100MG APOSOR952663-250MG
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18374085
CAS Number: 1261365-47-2